Fournisseur: Thermo Scientific
1950842
HERA1950842EA 248 EUR InStock
HERA1950842
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
A convenient, streamlined process to maximize sample storage in your laboratory.
Thermo Scientific™ Dense Storage Racks for Chest ULTs and Cryo Storage are designed to hold tubes ranging from 200 up to 5,0 μl, offering maximised sample storage capacity for ultra-low chest freezers and large-capacity cryogenic freezers.
Collapse All
Désignation Code couleur Pour l×p×h ext. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Rectanglular racks for tubes (cryogenic and ultra-low chest freezers), holds plates (22/rack) argenté Thermo Scientific Matrix 200 µl Screwtop universal tubes, 500 µl storage tubes, 500 µl storage tubes with DuraSeal, 0,5 ml Nunc cryobank tubes, Thermo Scientific CryoExtra 94 (holds 92 racks) 135×930×838 mm 1 HERA1950842
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité