L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Thermo Scientific™ ES FMS Combination Refrigerator/Freezers
Fournisseur: Thermo Scientific
263C-AXW-TSC
HERA263C-AXW-TSCEA 3110 EUR InStock
HERA263C-AXW-TSC
Thermo Scientific™ ES FMS Combination Refrigerator/Freezers
Réfrigérateurs
These ES Series ATEX certified sparkfree flammable material storage (FMS) laboratory refrigerators and freezers are ideal for storing ethyl ether, acetone,  alcohol, benzene, butane, gasoline,  hexane, lacquer solvent and naphtha along with other potentially flammable material in general laboratory locations.
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High and low temperature alarms
  • Door ajar alarm
  • Remote alarm contacts
  • Standard door locks
  • Access ports
  • Reversible doors
  • Hydrocarbon refrigerants
  • HCFC and CFC free insulation
  • CE/ATEX marked
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité