Portoirs pour microplaques pour congélateurs coffres
Fournisseur: Thermo Scientific
398188
HERA398188EA 310 EUR InStock
HERA398188
Portoirs pour microplaques pour congélateurs coffres
Portoirs Portoirs pour microplaques
Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-series ultra-low temperature chest freezers.
Informations de commande: Warranty varies by country, please contact us for details.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité