RE 9H Rotary Vane Pumps
Fournisseur: Thermo Scientific
50028361
HERA50028361EA 5556 EUR InStock
HERA50028361
RE 9H Rotary Vane Pumps
Pompe Pompes à vide à membrane
Vacucenter™ is a vacuum pump cabinet fully equipped with a central power supply, a single main switch for both vacuum oven and pump including a timer for tracking oil changes for the rotary vane pump. The vacuum oven can be placed on top of the cabinet.
Information de livraison: Pumps are supplied complete with all necessary tubing and fittings to connect to the vacuum oven.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité