Temperature chart recorder
Fournisseur: Thermo Scientific
6383-6
HERA6383-6EA 2830 EUR InStock
HERA6383-6
Temperature chart recorder
Enregistreurs graphiques Enregistreurs
These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
  • Record seven-day history on 150 mm charts with pressure sensitive chart paper
  • No inking is required
Collapse All
Désignation Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Free-standing temperature recorder, customer installed, for super insulation freezers 906, 311 and 691 L −100…0 °C 1 HERA6383-6
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité