Laboratory Freezer, ES
Fournisseur: Thermo Scientific
98F-AEV-TS
HERA98F-AEV-TSEA 1210 EUR InStock
HERA98F-AEV-TS
Laboratory Freezer, ES
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Thermo Scientific™ ES Series Lab Freezers, designed for general-purpose lab storage and routine sample protection.
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CFC-free, HCFC-free
Cabinet material: Scratch-resistant painted steel
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité