Heratherm® Stability Chamber
Fournisseur: Thermo Scientific
ESS750
HERAESS750EA 21400 EUR InStock
HERAESS750
Heratherm® Stability Chamber
Chambres d'essai Chambres d'humidification
Involved temperature and humidity controls, well suited for stability testing, shelf life testing, and environmental testing.
  • Broad relative humidity range to cover many applications, including humidity levels below ambient
  • Environmentally friendly water-efficient humidification system
  • Minimal condensate in standard applications
  • Integrated water tank, fixed water connection for in-house purified water option available
  • Data retrieval via USB stick, Ethernet connection, or Thermo Cloud via OPC-UA standard
  • Intuitive touchscreen interface with easy
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité