Réfrigérateurs de laboratoire sous comptoir haute performance, TSX
Fournisseur: Thermo Scientific
TSX505GA TSX505SA
HERATSX505GAEA 5440 EUR InStock
HERATSX505GA HERATSX505SA
Réfrigérateurs de laboratoire sous comptoir haute performance, TSX
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Les réfrigérateurs de laboratoire sous comptoir hautes performances Thermo Scientific™ série TSX sont conçus avec des fonctionnalités qui prennent en charge les objectifs de protection des échantillons et de durabilité pour le stockage de milieux, réactifs, produits pharmaceutiques, vaccins, chimiothérapie et autres stockages de qualité médicale et pharmaceutique nécessitant 2 à 8 °C. . La série V-drive est conçue pour fournir une uniformité de température qui s'adapte continuellement aux modèles d'utilisateur, offrant ainsi des économies d'énergie significatives sans compromettre la protection.
  • Conçu pour stocker en toute sécurité des milieux, des réactifs, des produits pharmaceutiques, des vaccins, des chimiothérapies et tout autre stockage de qualité médicale nécessitant une plage de température de 2 à 8 °C.
  • La technologie unique V-drive est conçue pour détecter les modèles d'utilisation tels que les ouvertures de porte lorsqu'une vitesse de compresseur plus élevée est nécessaire et les périodes de stabilité pendant lesquelles le compresseur fonctionne à une vitesse inférieure, économisant ainsi de l'énergie sans compromettre la protection.
  • Le refroidissement redondant offre une tranquillité d'esprit supplémentaire pour vos échantillons les plus précieux
  • Norme de verrouillage électronique automatisé par mot de passe
  • Enregistrement de données avec fonctionnalité de téléchargement USB
  • Conçu pour une expérience ergonomique et confortable
Unique au TSX505, notre solution de réfrigération double fonctionne grâce à l'action de deux pompes à chaleur à semi-conducteurs synchronisées. Les deux pompes à chaleur à semi-conducteurs fonctionnent pour refroidir une combinaison de paroi froide et d'air pulsé afin de garantir des conditions optimales pour les applications les plus sensibles.
Certifications: Testé et certifié selon la norme de stockage des vaccins NSF/ANSI 456 et prend en charge les directives et recommandations du CDC américain, de l'OMS et d'autres directives et recommandations mondiales en matière de stockage des vaccins. Testé selon les BPF salle blanche classe A/ISO 7 (ISO EN 14644-1) avec des surfaces faciles à nettoyer prenant en charge l'USP <797> et <800> préparation de médicaments dangereux et autres environnements de salle blanche. Testé et certifié conforme aux normes de conception et de sécurité UL 61010 et aux directives CE 2011/65/UE et 2015/863. Conforme à l'ADA.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité