Sampling swab, Gynobrush® Plus
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
1032929
HERE1032929EA 144 EUR InStock
HERE1032929
Sampling swab, Gynobrush® Plus
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
This Gynobrush® Plus has a soft plastic tip.
Suitable for sampling gynocological fluids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité