Tubes à essais avec bouchons à vis
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
1130708
HERE1130708EA 253 EUR InStock
HERE1130708
Tubes à essais avec bouchons à vis
Tubes Tubes à essais
PS, clear or PP, transparent.
  • PP: good temperature resistance, good chemical resistance
  • PS: highly transparent, well suited to visual measurements
  • Matching push-in stoppers are optionally available
  • Can also be used as centrifuge tubes
Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité