Compresse alcoolisée
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
1131897
HERE1131897EA 113 EUR InStock
HERE1131897
Compresse alcoolisée
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
70% d'alcool isopropylique non stérile pour les applications de nettoyage.
Unfolded size of the swab is approximately 60×30 mm.
Conditionnement: Individuel – 100 pièces par boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité