Rotor libre 2 places sans nacelles. 3600 t/min, 2652 g. A complter par nacelles 4285-A pour microplaques ou portoir et accessoires de prhension. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hettich
Rotor libre 2 places sans nacelles. 3600 t/min, 2652 g. A complter par nacelles 4285-A pour microplaques ou portoir et accessoires de prhension. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rotor libre 2 places sans nacelles. 3600 t/min, 2652 g. A compléter par nacelles 4285-A pour microplaques ou portoir et accessoires de préhension. 1 * 1 Pce HETT4282 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou