Replacement valve, 4-port, WT series, 300 psi/350 C max, Nitronic 60. Specifications:- GC Component Type: Valve. GC Sampling Valve M aterial: Nitronic 60. Material(s)ofConstruction: Nitronic 60. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Replacement valve, 4-port, WT series, 300 psi/350 C max, Nitronic 60. Specifications:- GC Component Type: Valve. GC Sampling Valve M aterial: Nitronic 60. Material(s)ofConstruction: Nitronic 60. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Replacement valve, 4-port, WT series, 300 psi/350 C max, Nitronic 60. Specifications:- GC Component Type: Valve. GC Sampling Valve M aterial: Nitronic 60. Material(s)ofConstruction: Nitronic 60. 1 * 1 Pce HEWL0101-0947 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou