[EN]DB-225MS 30M 0.25MM 0.25UM LTM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]DB-225MS 30M 0.25MM 0.25UM LTM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DB-225MS 30M 0.25MM 0.25UM LTM 1 * 1 Pce HEWL122-2932LTM 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou