[EN]DB-5HT 15M, 0.25MM, 0.10UM, INTUVO 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]DB-5HT 15M, 0.25MM, 0.10UM, INTUVO 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DB-5HT 15M, 0.25MM, 0.10UM, INTUVO 1 * 1 Pce HEWL122-5711-INT 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou