GC column, J&W DB-MTBE
Fournisseur: Agilent
124-0034
HEWL124-0034EA 952 EUR InStock
HEWL124-0034
GC column, J&W DB-MTBE
Colonnes pour chromatographie
Agilent provides the DB-MTBE GC column with a low polarity stationary phase which resolves MTBE from 2-methylpentane and 3-methylpentane for better quantitation.
  • Engineered for purge and trap injection without the need for cryofocusing
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable
These columns have been extensively tested to the strictest industry QC standards. Operate effectively within temperature limits of 35 to 260/280 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité