[EN]DB-1 30M 0.53MM 3.00UM LTM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]DB-1 30M 0.53MM 3.00UM LTM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DB-1 30M 0.53MM 3.00UM LTM 1 * 1 Pce HEWL125-1034LTM 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou