[EN]5INCH CAGE DB-1 30M 0.53MM 0.25UM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]5INCH CAGE DB-1 30M 0.53MM 0.25UM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]5INCH CAGE DB-1 30M 0.53MM 0.25UM 1 * 1 Pce HEWL125-103KE 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou