DB-1, 0.53mm, 105m, 5.0um 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
DB-1, 0.53mm, 105m, 5.0um 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
DB-1, 0.53mm, 105m, 5.0um 1 * 1 Pce HEWL125-10B5 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou