[EN]DB-624 UI 30M, 0.53MM, 3.00U 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]DB-624 UI 30M, 0.53MM, 3.00U 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DB-624 UI 30M, 0.53MM, 3.00U 1 * 1 Pce HEWL125-1334UI 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou