GC columns J&W DB-5ms EVDX
Fournisseur: Agilent
128-8522
HEWL128-8522EA 683 EUR InStock
HEWL128-8522
GC columns J&W DB-5ms EVDX
Colonnes pour chromatographie
DB-5 ms EVDX columns provide consistent retention and peak shapes and are specially configured and tested for drugs of abuse confirmation.
  • Drug test mix included: caffeine, glutethimide, lidocaine, phenobarbital, EDDP, methaqualone,methadone, cocaine, desipramine, carbamazepine
  • DB-5 ms EVDX is equivalent to (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane
  • Consistent retention and peak shape
  • Low bleed for GC/MS analysis
The columns operate from –60 to +325/350 °C. With consistent retention and peak shapes, and testing to strict industry QC standards, DB-5 ms EVDX columns deliver the level of performance needed in a range of applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité