Obsolete. No replacement recommendation. HP-5, 0.53mm * 15m * 1.50um on 5 Basket. Specifications:- Capillary Column Phase: HP-5. Ca pillary Tubing: Fused Silica. CheckoutSample: 8500-6812. Ferrules: 530um ID column 5080-8773 100% graphite 5062-3511 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Obsolete. No replacement recommendation. HP-5, 0.53mm * 15m * 1.50um on 5 Basket. Specifications:- Capillary Column Phase: HP-5. Ca pillary Tubing: Fused Silica. CheckoutSample: 8500-6812. Ferrules: 530um ID column 5080-8773 100% graphite 5062-3511 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Obsolete. No replacement recommendation. HP-5, 0.53mm * 15m * 1.50um on 5 Basket. Specifications:- Capillary Column Phase: HP-5. Ca pillary Tubing: Fused Silica. CheckoutSample: 8500-6812. Ferrules: 530um ID column 5080-8773 100% graphite 5062-3511 1 * 1 Pce HEWL19095J-321E 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou