Capillary columns, HP-17
Fournisseur: Agilent
19095L-121
HEWL19095L-121EA 401 EUR InStock
HEWL19095L-121
Capillary columns, HP-17
Colonnes pour chromatographie
These are excellent general purpose columns.
  • Non-bonded and cross-linked
  • Resistant to emperature range from 25 to 260/280 °C
50% Phenyl and 50% methyl siloxane.
Attention: Not recommend for solvent rinsing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité