Flame photometric detectors
Fournisseur: Agilent
19256-60700 19256-80010 19256-80030 5061-5886 5061-5890 0905-1610 19256-60800 2190-0584
HEWL19256-60700EA 180 EUR InStock
HEWL19256-60700 HEWL19256-80010 HEWL19256-80030 HEWL5061-5886 HEWL5061-5890 HEWL0905-1610 HEWL19256-60800 HEWL2190-0584
Flame photometric detectors
Détecteurs de chromatographie
FPD is designed with minimum detectable levels of 3,6 pg/s for sulfur and 60 fg/s for phosphorus.
Informations de commande: Upgrade kits are available and can be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité