µSIL-WAX Capillaries with Windows, Agilent Technologies
Fournisseur: Agilent
197-7202
HEWL197-7202EA 413 EUR InStock
HEWL197-7202
µSIL-WAX Capillaries with Windows, Agilent Technologies
Systèmes d'électrophorèse Capillaires pour électrophorèse
µSIL-WAX capillaries with windows, featuring a modified, polyethylene oxide, hydrophilic coating.
  • Ideal for CE/MS
  • Ideal for protein and peptide separations from pH 2 to 5
µSIL-WAX capillaries feature a modified, polyethylene oxide, hydrophilic coating. The coating effectively masks active silanol sites. The highly stable coating and near-zero EOF of µSIL-WAX makes the capillary ideal for CE-MS, and protein and peptide separations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité