Capillary column installation kit
Fournisseur: Agilent
430-2000
HEWL430-2000EA 225 EUR InStock
HEWL430-2000
Capillary column installation kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Information de livraison: This kit includes a diamond-tipped pencil, 20x magnifier, ferrule removal tool, septum removal tool, refillable 60 ml bottle of snoop.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité