L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capillary column installation kit
Fournisseur: Agilent
430-2000
HEWL430-2000EA 235 EUR InStock
HEWL430-2000
Capillary column installation kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Information de livraison: This kit includes a diamond-tipped pencil, 20x magnifier, ferrule removal tool, septum removal tool, refillable 60 ml bottle of snoop.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité