[EN]AGILENT PREP-C18 PREP COL,10X250MM,5 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]AGILENT PREP-C18 PREP COL,10X250MM,5 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]AGILENT PREP-C18 PREP COL,10X250MM,5 1 * 1 Pce HEWL440905-802 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou