Specifications:- LC Application Compatibility: Analytical. LC Module Type Compatibility: Pump. LC Supplies Brand: InfinityLab. LC Th read Size: GL45. Technique: LC. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- LC Application Compatibility: Analytical. LC Module Type Compatibility: Pump. LC Supplies Brand: InfinityLab. LC Th read Size: GL45. Technique: LC. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- LC Application Compatibility: Analytical. LC Module Type Compatibility: Pump. LC Supplies Brand: InfinityLab. LC Th read Size: GL45. Technique: LC. 1 * 1 Pce HEWL5004-0005 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou