Specifications:- Fitting Component: Fitting Complete. Inner Diameter (ID): 1.6 mm. LC Fitting Material: PEEK. Technique: LC. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Fitting Component: Fitting Complete. Inner Diameter (ID): 1.6 mm. LC Fitting Material: PEEK. Technique: LC. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Fitting Component: Fitting Complete. Inner Diameter (ID): 1.6 mm. LC Fitting Material: PEEK. Technique: LC. 1 * 1 Pce HEWL5023-2874 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou