Specifications:- Inner Diameter (ID): 1.6 mm. LC Tubing Material: PTFE. Length: 6000 mm. Outer Diameter (OD): 2.5 mm. Technique: LC. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Inner Diameter (ID): 1.6 mm. LC Tubing Material: PTFE. Length: 6000 mm. Outer Diameter (OD): 2.5 mm. Technique: LC. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Inner Diameter (ID): 1.6 mm. LC Tubing Material: PTFE. Length: 6000 mm. Outer Diameter (OD): 2.5 mm. Technique: LC. 1 * 1 Pce HEWL5023-2882 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou