[EN]WP 96/1.0ML. RD. U. 32MM. PP 1 * 50 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]WP 96/1.0ML. RD. U. 32MM. PP 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]WP 96/1.0ML. RD. U. 32MM. PP 1 * 50 Pce HEWL5043-9305 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou