Manual injection valve with position sensing switches
Fournisseur: Agilent
5063-6502 0101-1231 0101-1232 0101-1253 5065-9922
HEWL5063-6502EA 1610 EUR InStock
HEWL5063-6502 HEWL0101-1231 HEWL0101-1232 HEWL0101-1253 HEWL5065-9922
Manual injection valve with position sensing switches
Vannes Vannes d'injection
The stainless steel 7725i and PEEK 9725i manual injection valves are suitable for large sample volumes, high flow rates and preparative columns sized 10 to 100 mm in diameter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité