Specifications:- Cone Care Package: Yes. Interface Cone Base Material: Copper. Interface Cone Tip Material: Nickel. Spectroscopy Ins trument Compatibility: 7700 7800 7900 8800 8900 7850. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Cone Care Package: Yes. Interface Cone Base Material: Copper. Interface Cone Tip Material: Nickel. Spectroscopy Ins trument Compatibility: 7700 7800 7900 8800 8900 7850. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Cone Care Package: Yes. Interface Cone Base Material: Copper. Interface Cone Tip Material: Nickel. Spectroscopy Ins trument Compatibility: 7700 7800 7900 8800 8900 7850. 1 * 1 Pce HEWL5067-0294 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou