InfinityLab Quick Change Inline Filter Assembly
Fournisseur: Agilent
5067-1607
HEWL5067-1607EA 716 EUR InStock
HEWL5067-1607
InfinityLab Quick Change Inline Filter Assembly
Filtres Systèmes de filtres en ligne
InfinityLab Quick Change inline filter assembly, for UHPLC Columns. Including five filter discs with integrated Quick Turn Fitting for installation in front of the column.
  • Application compatibility: Analytical
  • Technique: LC, LC and LC/MS, LC/MS
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité