Vacuum degassers
Fournisseur: Agilent
5042-8922 5067-5388
HEWL5042-8922EA 137 EUR InStock
HEWL5042-8922 HEWL5067-5388
Vacuum degassers
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
A vacuum degasser is recommended for maximum sensitivity in the low UV wavelength range; high injection precision; high retention time reproducibility; and flow rates below 0,5 ml/min.
  • To generally clean the vacuum degasser tubing, flush the system with isopropanol
  • Flush the degasser with water after using buffers
Speed solvent changes by drawing solvent through the degasser and tubing with syringe adapter kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité