Specifications:- Capillary Material: SST. Inner Diameter (ID): 0.12 mm. LC Application Compatibility: Analytical. LC Supplies Brand: InfinityLab. Technique: LC. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Capillary Material: SST. Inner Diameter (ID): 0.12 mm. LC Application Compatibility: Analytical. LC Supplies Brand: InfinityLab. Technique: LC. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Capillary Material: SST. Inner Diameter (ID): 0.12 mm. LC Application Compatibility: Analytical. LC Supplies Brand: InfinityLab. Technique: LC. 1 * 1 Pce HEWL5067-6708 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou