Specifications:- LC Component Type: Loop. LC Supplies Brand: InfinityLab. Sample Loop Material: ST. Technique: LC LC & LC/MS. Volume : 2 mL. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- LC Component Type: Loop. LC Supplies Brand: InfinityLab. Sample Loop Material: ST. Technique: LC LC & LC/MS. Volume : 2 mL. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- LC Component Type: Loop. LC Supplies Brand: InfinityLab. Sample Loop Material: ST. Technique: LC LC & LC/MS. Volume : 2 mL. 1 * 1 Pce HEWL5068-0350 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou