Specifications:- GC Component Type: Merlin microseal. Inlet Septa Type: Merlin Microseal. Maximum Temperature: 400 C. Technique: GC & GC/MS. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- GC Component Type: Merlin microseal. Inlet Septa Type: Merlin Microseal. Maximum Temperature: 400 C. Technique: GC & GC/MS. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- GC Component Type: Merlin microseal. Inlet Septa Type: Merlin Microseal. Maximum Temperature: 400 C. Technique: GC & GC/MS. 1 * 1 Pce HEWL5182-3446 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou