Étalons pour la chromatographie en phase gazeuse, étalon d'échantillon d'espace libre OQ/PV
Fournisseur: Agilent
5182-9733
HEWL5182-9733EA 153 EUR InStock
HEWL5182-9733
Étalons pour la chromatographie en phase gazeuse, étalon d'échantillon d'espace libre OQ/PV
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
L'échantillon standard OQ/PV pour l'espace libre contient 0,2 - 0,3% de t-butyl disulfide, 1,2-dichlorobenzène et du nitrobenzène dans de l'éthanol.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité