[en]needle 5,0 l 50 mm 26 g bevel 5/pk 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[en]needle 5,0 l 50 mm 26 g bevel 5/pk 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[en]needle 5,0 µl 50 mm 26 g bevel 5/pk 1 * 1 Pce HEWL5190-1482 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou