L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bulk GC supplies
Fournisseur: Agilent
5190-3158
HEWL5190-3158EA 767 EUR InStock
HEWL5190-3158
Bulk GC supplies
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Agilent bulk chromatography supplies provide small, easily handled quantities in economical bulk packaging.
  • Economical and convenient packaging for bulk offerings
Ideal for high usage laboratories, Agilent bulk supplies provide the quality and consistency of Agilent chromatography supplies offered in convenient and economical packaging. Products available in bulk packaging include: inlet liners, gold inlet seals, liner o-rings, autosampler syringes, inlet septa, manual syringes, and autosampler vials.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité