Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Combination pH electrode, P3311

Fournisseur: Agilent
5190-3990
HEWL5190-3990EA 446 EUR InStock
HEWL5190-3990
Combination pH electrode, P3311
Électrodes Électrodes pH
Unlike single-layer breathable membrane electrodes, Agilent electrodes are made from multi-layered composite materials for extra durability. They also feature a specific barrier to protect the glass bubble against breakage.

  • Can be used with Orion 3 star/4 star meter, Hanna HI2221, and Mettler FE20pH
  • Glass bulb measuring tip
  • Supplied with 30 ml reference solution
  • Reference type Ag/AgCl
  • Temperature accuracy ±0,5 °C

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité