Capillary column connectors, Press-fit
Fournisseur: Agilent
5061-5804 5061-5805 5061-5806 5181-3398 500-1200 5190-6979
HEWL5061-5804EA 198 EUR InStock
HEWL5061-5804 HEWL5061-5805 HEWL5061-5806 HEWL5181-3398 HEWL500-1200 HEWL5190-6979
Capillary column connectors, Press-fit
Raccords et connecteurs
These Press-fit capillary connectors are laser milled to provide highly reproducible taper angles throughout the length, ensuring an excellent seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité