Sample preparation kit, AdvanceBio
Fournisseur: Agilent
5190-8002
HEWL5190-8002EA 0 EUR InStock
HEWL5190-8002
Sample preparation kit, AdvanceBio
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This kit consist the enzymes and cleanup cartridges for the enzymatic deglycosylation process of N-glycan.
Deglycosylation kit includes PNGase F enzyme, phosphate reaction buffer, TRIS reaction buffer, detergent solution, denaturation solution.
Labelling kit includes 75 µl 2-aminobenzeamide solution and 75 µl reductant (sodium cyanoborohydride) solution.
Information de livraison: Deglycosylation kit, labelling kit and cleanup cartridges.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité