Specifications:- Diameter: 12 mm. Length: 150 mm. Technique: LC. Tube Material: Glass. Volume: 11 mL. 1 * 250 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Diameter: 12 mm. Length: 150 mm. Technique: LC. Tube Material: Glass. Volume: 11 mL. 1 * 250 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Diameter: 12 mm. Length: 150 mm. Technique: LC. Tube Material: Glass. Volume: 11 mL. 1 * 250 Pce HEWL5190-9093 1 * 250 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou