Specifications:- Glass Tint: Clear. Sample Containment Type: Vial. Technique: Headspace. Vial Type: Crimp/snap. Volume: 20 mL. 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Glass Tint: Clear. Sample Containment Type: Vial. Technique: Headspace. Vial Type: Crimp/snap. Volume: 20 mL. 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Glass Tint: Clear. Sample Containment Type: Vial. Technique: Headspace. Vial Type: Crimp/snap. Volume: 20 mL. 1 * 1.000 Pce HEWL5191-5634 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou