SPME Arrow, DVB/carbon WR/PDMS (divinylbenzene, carbon wide range, polydimethylsiloxane), 1.50 mm, 120 um, dark gray, 3/pk. Specific ations:- Color Code: Dark Gray. Fiber/Arrow Phase: DVB/Carbon WR/PDMS. Outer Diameter (OD): 1.5 mm. Phase Thickness: 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
SPME Arrow, DVB/carbon WR/PDMS (divinylbenzene, carbon wide range, polydimethylsiloxane), 1.50 mm, 120 um, dark gray, 3/pk. Specific ations:- Color Code: Dark Gray. Fiber/Arrow Phase: DVB/Carbon WR/PDMS. Outer Diameter (OD): 1.5 mm. Phase Thickness: 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SPME Arrow, DVB/carbon WR/PDMS (divinylbenzene, carbon wide range, polydimethylsiloxane), 1.50 mm, 120 um, dark gray, 3/pk. Specific ations:- Color Code: Dark Gray. Fiber/Arrow Phase: DVB/Carbon WR/PDMS. Outer Diameter (OD): 1.5 mm. Phase Thickness: 1 * 3 Pce HEWL5191-5864 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou