Specifications:- Color Code: Green. Fiber/Arrow Phase: PDMS (Polydimethylsiloxane). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 7 um. SPME Fo rmat: Fiber. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Color Code: Green. Fiber/Arrow Phase: PDMS (Polydimethylsiloxane). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 7 um. SPME Fo rmat: Fiber. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Color Code: Green. Fiber/Arrow Phase: PDMS (Polydimethylsiloxane). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 7 um. SPME Fo rmat: Fiber. 1 * 3 Pce HEWL5191-5870 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou