Specifications:- Color Code: Dark Blue. Fiber/Arrow Phase: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/PDMS). Needle Gauge: 23. Phase Thicknes s: 95 um. SPME Format: Fiber. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Color Code: Dark Blue. Fiber/Arrow Phase: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/PDMS). Needle Gauge: 23. Phase Thicknes s: 95 um. SPME Format: Fiber. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Color Code: Dark Blue. Fiber/Arrow Phase: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/PDMS). Needle Gauge: 23. Phase Thicknes s: 95 um. SPME Format: Fiber. 1 * 3 Pce HEWL5191-5875 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou