Specifications:- Color Code: Gray. Fiber/Arrow Phase: Acrylate (Polyacrylate). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 85 um. SPME Format : Fiber. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Color Code: Gray. Fiber/Arrow Phase: Acrylate (Polyacrylate). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 85 um. SPME Format : Fiber. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Color Code: Gray. Fiber/Arrow Phase: Acrylate (Polyacrylate). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 85 um. SPME Format : Fiber. 1 * 3 Pce HEWL5191-5876 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou